tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900796-1G OR900796-5G
APOSOR900796-1GEA 199 EUR
APOSOR900796-1G APOSOR900796-5G
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate 97%
tert-Butyl 3-(methylamino)propionate
Formule: C₈H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275841
CAS nummer: 143707-72-6