2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR900817-1G OR900817-250MG
APOSOR900817-1GEA 292 EUR
APOSOR900817-1G APOSOR900817-250MG
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031743
CAS nummer: 61563-27-7