(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR900945-1G OR900945-250MG
APOSOR900945-1GEA 643 EUR
APOSOR900945-1G APOSOR900945-250MG
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₂₀BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18732747
CAS nummer: 631911-09-6