1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR901385-250MG OR901385-1G
APOSOR901385-250MGEA 611 EUR
APOSOR901385-250MG APOSOR901385-1G
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester 98%
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₅BN₂O₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21099686
CAS nummer: 1402174-62-2