(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901449-1G OR901449-5G
APOSOR901449-1GEA 304 EUR
APOSOR901449-1G APOSOR901449-5G
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester 96%
(5-Methoxycarbonyl-1-methylpyrrol-2-yl)boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₂₀BNO₄
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD29035415
CAS nummer: 2377607-43-5