2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901542-1G OR901542-250MG OR901542-5G
APOSOR901542-1GEA 178 EUR
APOSOR901542-1G APOSOR901542-250MG APOSOR901542-5G
2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₀H₁₉BO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD22392290
CAS nummer: 1360914-08-4