5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901582-1G OR901582-250MG
APOSOR901582-1GEA 483 EUR
APOSOR901582-1G APOSOR901582-250MG
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.199 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11215482
CAS nummer: 53004-19-6