2-Isopropoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901593-1G OR901593-5G
APOSOR901593-1GEA 51.2 EUR
APOSOR901593-1G APOSOR901593-5G
2-Isopropoxypyridine 98%
2-Isopropoxypyridine
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113404
CAS nummer: 16096-13-2