5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR901598-1G OR901598-5G
APOSOR901598-1GEA 95 EUR
APOSOR901598-1G APOSOR901598-5G
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375093
CAS nummer: 886364-92-7