8-Chloroquinolin-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901653-100G OR901653-25G
APOSOR901653-100GEA 330 EUR
APOSOR901653-100G APOSOR901653-25G
8-Chloroquinolin-2-ol 98%
8-Chloroquinolin-2-ol
Formule: C₉H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427166
CAS nummer: 23981-25-1