N-tert-Butylnicotinamide 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(tert-Butyl)nicotinamide
OR901670-1G OR901670-25G OR901670-5G
APOSOR901670-1GEA 125 EUR
APOSOR901670-1G APOSOR901670-25G APOSOR901670-5G
N-tert-Butylnicotinamide 96%
N-tert-Butylnicotinamide
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178.231 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00707839
CAS nummer: 15828-08-7