6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901724-100G OR901724-25G OR901724-5G
APOSOR901724-100GEA 636 EUR
APOSOR901724-100G APOSOR901724-25G APOSOR901724-5G
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₁N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214294
CAS nummer: 1255574-45-8