2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901746-1G OR901746-5G
APOSOR901746-1GEA 169 EUR
APOSOR901746-1G APOSOR901746-5G
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
2-Chloro-4-piperidinopyridine
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702602
CAS nummer: 1209459-54-0