2-Chloro-4-morpholinopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901747-1G OR901747-5G
APOSOR901747-1GEA 256 EUR
APOSOR901747-1G APOSOR901747-5G
2-Chloro-4-morpholinopyridine 97%
2-Chloro-4-morpholinopyridine
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923071
CAS nummer: 937202-67-0