3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901758-1G OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA 80.4 EUR
APOSOR901758-1G APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374349
CAS nummer: 214977-38-5