3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901782-1G OR901782-5G
APOSOR901782-1GEA 156 EUR
APOSOR901782-1G APOSOR901782-5G
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18783194
CAS nummer: 22109-55-3