2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901836-1G OR901836-5G
APOSOR901836-1GEA 55.5 EUR
APOSOR901836-1G APOSOR901836-5G
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11977414
CAS nummer: 20173-49-3