2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901868-1G OR901868-5G
APOSOR901868-1GEA 169 EUR
APOSOR901868-1G APOSOR901868-5G
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02929371
CAS nummer: 39065-49-1