3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901878-1G OR901878-250MG
APOSOR901878-1GEA 366 EUR
APOSOR901878-1G APOSOR901878-250MG
3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
3-Methoxy-5-phenylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702089
CAS nummer: 53698-52-5