3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901881-1G OR901881-5G
APOSOR901881-1GEA 24.6 EUR
APOSOR901881-1G APOSOR901881-5G
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
3-Acetamido-6-chloropyridazine
Formule: C₆H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835313
CAS nummer: 14959-31-0