2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901890-1G OR901890-5G
APOSOR901890-1GEA 146 EUR
APOSOR901890-1G APOSOR901890-5G
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
2-tert-Butoxy-p-picoline
Formule: C₁₀H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18914537
CAS nummer: 57883-15-5