2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901895-1G OR901895-5G
APOSOR901895-1GEA 321 EUR
APOSOR901895-1G APOSOR901895-5G
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277295
CAS nummer: 885168-12-7