2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901903-1G OR901903-5G
APOSOR901903-1GEA 169 EUR
APOSOR901903-1G APOSOR901903-5G
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20441926
CAS nummer: 1345471-27-3