(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901944-1G OR901944-250MG
APOSOR901944-1GEA 128 EUR
APOSOR901944-1G APOSOR901944-250MG
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
(4-nitropyridin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774099
CAS nummer: 98197-88-7