Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901969-1G OR901969-5G
APOSOR901969-1GEA 227 EUR
APOSOR901969-1G APOSOR901969-5G
Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Ethyl 4-ethoxynicotinate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972185
CAS nummer: 33279-63-9