Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR901985-1G OR901985-250MG
APOSOR901985-1GEA 505 EUR
APOSOR901985-1G APOSOR901985-250MG
Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Ethyl 4-hydroxynicotinate
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234426
CAS nummer: 57905-31-4