2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902128-1G OR902128-25G OR902128-5G
APOSOR902128-1GEA 125 EUR
APOSOR902128-1G APOSOR902128-25G APOSOR902128-5G
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile 98%
2-(Isopropylamino)nicotinonitrile
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09939041
CAS nummer: 28721-27-9