1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902263-1G OR902263-250MG
APOSOR902263-1GEA 526 EUR
APOSOR902263-1G APOSOR902263-250MG
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664911
CAS nummer: 383136-44-5