Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902300-1G OR902300-5G
APOSOR902300-1GEA 74.6 EUR
APOSOR902300-1G APOSOR902300-5G
Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753192
CAS nummer: 1246471-38-4