Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902301-1G OR902301-250MG OR902301-5G
APOSOR902301-1GEA 152 EUR
APOSOR902301-1G APOSOR902301-250MG APOSOR902301-5G
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₆H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04969986
CAS nummer: 637336-53-9