2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902320-10G OR902320-1G OR902320-5G
APOSOR902320-10GEA 894 EUR
APOSOR902320-10G APOSOR902320-1G APOSOR902320-5G
2-(Ethylsulphanyl)aniline 95%
2-(Ethylsulphanyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NS
MW: 153.245 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691983
CAS nummer: 13920-91-7