Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR902339-1G OR902339-5G
APOSOR902339-1GEA 152 EUR
APOSOR902339-1G APOSOR902339-5G
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Smeltpunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14694722
CAS nummer: 501082-56-0