1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902445-1G
OR902445-250MG
APOSOR902445-1GEA
651
EUR
APOSOR902445-1G
APOSOR902445-250MG
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine
Formule:
C₇H₁₂N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05222853 CAS nummer: 2920-10-7 |