tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR902455-1G OR902455-5G
APOSOR902455-1GEA 285 EUR
APOSOR902455-1G APOSOR902455-5G
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09028165
CAS nummer: 916210-27-0