2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902508-1G OR902508-250MG
APOSOR902508-1GEA 811 EUR
APOSOR902508-1G APOSOR902508-250MG
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,5-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₂H₁₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663469
CAS nummer: 383127-44-4