2-Isobutylpiperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902736-100MG
OR902736-1G
OR902736-250MG
APOSOR902736-100MGEA
191
EUR
APOSOR902736-100MG
APOSOR902736-1G
APOSOR902736-250MG
2-Isobutylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpiperidine hydrochloride
Formule:
C₉H₁₉N·ClH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07357608 CAS nummer: 14162-69-7 |