6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902739-1G OR902739-5G
APOSOR902739-1GEA 228 EUR
APOSOR902739-1G APOSOR902739-5G
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine 97%
6-Ethyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Formule: C₉H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04967056
CAS nummer: 107726-24-9