2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902855-100MG OR902855-1G OR902855-250MG
APOSOR902855-100MGEA 184 EUR
APOSOR902855-100MG APOSOR902855-1G APOSOR902855-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663553
CAS nummer: 118577-00-7