2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902941-1G OR902941-5G
APOSOR902941-1GEA 220 EUR
APOSOR902941-1G APOSOR902941-5G
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol 98%
2-[Methyl(2-nitrophenyl)amino]ethanol
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14648506
CAS nummer: 106744-74-5