Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903069-25G OR903069-5G
APOSOR903069-25GEA 301 EUR
APOSOR903069-25G APOSOR903069-5G
Methyl piperidine-1-carboxylate 98%
Methyl piperidine-1-carboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991718
CAS nummer: 1796-27-6