tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR903410-100G OR903410-25G
APOSOR903410-100GEA 117 EUR
APOSOR903410-100G APOSOR903410-25G
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
tert-butyl morpholine-4-carboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111782
CAS nummer: 220199-85-9