1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903411-1G OR903411-250MG
APOSOR903411-1GEA 438 EUR
APOSOR903411-1G APOSOR903411-250MG
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-Chloropropyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₇H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09742124
CAS nummer: 91152-30-6