Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903929-1G OR903929-250MG
APOSOR903929-1GEA 380 EUR
APOSOR903929-1G APOSOR903929-250MG
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₆H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053713
CAS nummer: 918538-04-2