4-Ethoxymethylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903985-1G OR903985-5G
APOSOR903985-1GEA 220 EUR
APOSOR903985-1G APOSOR903985-5G
4-Ethoxymethylphenylboronic acid 97%
4-Ethoxymethylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08701751
CAS nummer: 279262-31-6