1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904018-1G OR904018-5G
APOSOR904018-1GEA 292 EUR
APOSOR904018-1G APOSOR904018-5G
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664904
CAS nummer: 86454-35-5