5-Cyanoquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904029-100MG OR904029-1G OR904029-250MG
APOSOR904029-100MGEA 169 EUR
APOSOR904029-100MG APOSOR904029-1G APOSOR904029-250MG
5-Cyanoquinoline 95%
5-Cyanoquinoline
Formule: C₁₀H₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02752660
CAS nummer: 59551-02-9