2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904134-1G OR904134-250MG
APOSOR904134-1GEA 537 EUR
APOSOR904134-1G APOSOR904134-250MG
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05189295
CAS nummer: 185510-44-5