4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904216-1G OR904216-5G
APOSOR904216-1GEA 68.7 EUR
APOSOR904216-1G APOSOR904216-5G
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄H₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466338
CAS nummer: 84547-87-5