2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR904253-1G OR904253-250MG OR904253-5G
APOSOR904253-1GEA 292 EUR
APOSOR904253-1G APOSOR904253-250MG APOSOR904253-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine
Formule: C₉H₁₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04055859
CAS nummer: 42404-23-9