(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR904264-5G OR904264-1G
APOSOR904264-5GEA 60 EUR
APOSOR904264-5G APOSOR904264-1G
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
(S)-Methyl 1-Tritylaziridine-2-carboxylate
Formule: C₂₃H₂₁NO₂
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863736
CAS nummer: 75154-68-6